1-BOC-4-pipéridone
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Oxo-piperidine-1-carboxylic acidtert-butyl ester, N-BOC-4-Piperidone, N-tert-BOC-4-Piperidinone
78590925-25G
MOLE78590925-25GEA 0 EUR InStock
MOLE78590925-25G
1-BOC-4-pipéridone
1-Boc-4-pipéridone
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151800
Numéro CAS: 79099-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité