Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Lutidine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2,5-Dimethylpyridine

78748121-5G
MOLE78748121-5GEA 0 EUR InStock
MOLE78748121-5G
2,5-Lutidine
2,5-Lutidine


Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –15.3 °C
Densité: 0.9346 g/cm³ (15 °C)
Numéro MDL: MFCD00006343
Numéro CAS: 589-93-5
EINECS: 209-666-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité