Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Fournisseur: Molekula
Danger
79234573-1KG
MOLE79234573-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE79234573-1KG
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Chlorure de toluène-p-sulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₂S
MW: 190,65 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 128 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007450
Numéro CAS: 98-59-9
EINECS: 202-684-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09612
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité