Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6-Triaminopyrimidine

Fournisseur: Molekula
Attention

80073938-100G
MOLE80073938-100GEA 0 EUR InStock
MOLE80073938-100G
2,4,6-Triaminopyrimidine
2,4,6-Triaminopyrimidine


Formule: C₄H₇N₅
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006100
Numéro CAS: 1004-38-2
EINECS: 213-720-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité