Triethylbutylammonium bromide
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (1-Butyl)triethylammonium bromide
80265642-100G
MOLE80265642-100GEA 0 EUR InStock
MOLE80265642-100G
Triethylbutylammonium bromide
Triethylbutylammonium bromide
Formule: C₁₀H₂₄BrN
MW: 238,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055541
Numéro CAS: 13028-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité