1-Phénylpipérazine
Fournisseur: Molekula
81909755-100G
MOLE81909755-100GEA 0 EUR InStock
MOLE81909755-100G
1-Phénylpipérazine
1-Phénylpipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005957
Numéro CAS: 92-54-6
EINECS: 202-165-6
ONU: 2927
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité