4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Fournisseur: Molekula
82147905-1G
MOLE82147905-1GEA 0 EUR InStock
MOLE82147905-1G
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
4'-Nitrobenzo-15-crown-5 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)
Formule: C₁₄H₁₉NO₇
Numéro MDL: MFCD00060713
Numéro CAS: 60835-69-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité