2'-Acétonaphtone
Fournisseur: Molekula
82226206-100G
MOLE82226206-100GEA 0 EUR InStock
MOLE82226206-100G
2'-Acétonaphtone
2-Acetylnaphthalene
Formule: C₁₂H₁₀O
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Densité: 1.1171 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004108
Numéro CAS: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité