L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Fournisseur: Molekula
83380641-5G
MOLE83380641-5GEA 0 EUR InStock
MOLE83380641-5G
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
L(+)-(Pyrrolidine-1-yl)méthanol
Formule: C₅H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00005255
Numéro CAS: 23356-96-9
EINECS: 245-605-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité