Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
84066585-5G
MOLE84066585-5GEA 0 EUR InStock
MOLE84066585-5G
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Tétrafluoroborate de tétrabutylammonium
Formule: C₁₆H₃₆BF₄N
Point de fusion: 159…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011634
Numéro CAS: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité