2',3'-Dideoxycytidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Amino-1-((2R,5S)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one, Zalcitabine
84941822-100MG
MOLE84941822-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE84941822-100MG
2',3'-Dideoxycytidine
2',3'-Dideoxycytidine
Formule: C₉H₁₃N₃O₃
MW: 211,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012188
Numéro CAS: 7481-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité