2-Aminobenzènethiol
Fournisseur: Molekula
85307137-500G
MOLE85307137-500GEA 0 EUR InStock
MOLE85307137-500G
2-Aminobenzènethiol
2-Aminothiophenol
Formule: C₆H₇NS
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26 °C
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007702
Numéro CAS: 137-07-5
EINECS: 205-277-3
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité