Amino-5-chloro-2-pyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-pyridylamine, 6-Chloropyridin-3-amine, 2-Chloropyridin-5-amine
85895134-1G
MOLE85895134-1GEA 0 EUR InStock
MOLE85895134-1G
Amino-5-chloro-2-pyridine
5-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Numéro MDL: MFCD00006243
Numéro CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité