Acide 1,3-phényldimétaborique
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1,3-Benzenediboronic acid, m-Phenylenebisboronic acid, 1,3-Phenylenediboronic acid, 1,3-Phenyldiboric acid
86868254-1G
MOLE86868254-1GEA 0 EUR InStock
MOLE86868254-1G
Acide 1,3-phényldimétaborique
Acide 1,3-phényldimétaborique
Formule: C₆H₈B₂O₄
MW: 165,75 g/mol
Numéro MDL: MFCD03092915
Numéro CAS: 4612-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité