Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbazole

Fournisseur: Molekula
Attention

86934261-100G
MOLE86934261-100GEA 0 EUR InStock
MOLE86934261-100G
Carbazole
Carbazole


Formule: C₁₂H₉N
Point d'ébullition: 355 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236 °C
Densité: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004960
Numéro CAS: 86-74-8
EINECS: 201-696-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité