α-Bromo-o-toluonitrile
Fournisseur: Molekula
88216698-5G
MOLE88216698-5GEA 0 EUR InStock
MOLE88216698-5G
α-Bromo-o-toluonitrile
α-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 152…155 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 72…74 °C
Numéro MDL: MFCD00001794
Numéro CAS: 22115-41-9
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité