4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Fournisseur: Molekula
88364334-1G
MOLE88364334-1GEA 0 EUR InStock
MOLE88364334-1G
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-Nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₃NO₈
Numéro MDL: MFCD00143207
Numéro CAS: 53408-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité