Pluronic® F-68
Fournisseur: Molekula
89483155-500G
MOLE89483155-500GEA 0 EUR InStock
MOLE89483155-500G
Pluronic® F-68
Poloxamer 188 (Lutrol® F68, Pluronic® F-68, Synperonic® F68)
Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité