Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: O-Phosphorylethanolamine
89847060-25G
MOLE89847060-25GEA 0 EUR InStock
MOLE89847060-25G
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
Dihydrogénophosphate de 2-aminoéthyle
Formule: C₂H₈NO₄P
MW: 141,0630 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008178
Numéro CAS: 1071-23-4
EINECS: 213-988-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité