Isoquinoléine-4-amine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
89985050
MOLE89985050EA 0 EUR InStock
MOLE89985050
Isoquinoléine-4-amine
Isoquinoléine-4-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034752
Numéro CAS: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité