Acide 5-chlorosalicylíque
Fournisseur: Molekula
Attention
90026813
MOLE90026813EA 0 EUR InStock
MOLE90026813
Acide 5-chlorosalicylíque
Acide 5-chlorosalicylíque
Formule: C₇H₅ClO₃
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002457
Numéro CAS: 321-14-2
EINECS: 206-283-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité