Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromoanisole

Fournisseur: Molekula

90027337
MOLE90027337EA 0 EUR InStock
MOLE90027337
4-Bromoanisole
4-Bromoanisole


Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 223 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.457 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000097
Numéro CAS: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 13,01412
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité