n-Octyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Molekula
90033684
MOLE90033684EA 0 EUR InStock
MOLE90033684
n-Octyl-β-D-maltoside
n-Octyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₀H₃₈O₁₁
Numéro CAS: 82494-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité