(S)-(+)-2-Hexanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-2-Hexanol, (S)-(+)-Butyl methyl carbinol, (S)-(+)-Methyl butyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy hexane
90035495-1G
MOLE90035495-1GEA 0 EUR InStock
MOLE90035495-1G
(S)-(+)-2-Hexanol
(S)-(+)-2-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 137 °C (1013 hPa)
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065955
Numéro CAS: 52019-78-0
ONU: 2282
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité