3-Nitropyridine-2-ol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3-Nitropyridin-2(1H)-one, 3-Nitro-2-pyridinol
90035566
MOLE90035566EA 0 EUR InStock
MOLE90035566
3-Nitropyridine-2-ol
3-Nitropyridine-2-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 224 °C
Numéro MDL: MFCD00006270
Numéro CAS: 6332-56-5
EINECS: 228-709-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité