Scandium (III) nitrate hydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Trinitric acid scandium salt hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Scandium trinitrate hydrate
C76519134
MOLEC76519134EA 0 EUR InStock
MOLEC76519134
Scandium (III) nitrate hydraté
Scandium (III) nitrate hydraté
Formule: Sc(NO₃)₃·xH₂O
MW: 230,97 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00011220
Numéro CAS: 107552-14-7
EINECS: 236-701-5
ONU: 1477
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité