N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Fournisseur: Molekula
M10325546
MOLEM10325546EA 0 EUR InStock
MOLEM10325546
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
N-(2-Éthoxy-1,2-dihydroquinoleine)carboxylate d'éthyle
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD00006703
Numéro CAS: 16357-59-8
EINECS: 240-418-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité