1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
M10434262
MOLEM10434262EA 0 EUR InStock
MOLEM10434262
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
1-Amino-4-naphtol chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012562
Numéro CAS: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité