Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromopyruvate d'éthyle

Fournisseur: Molekula
Attention

M10601208
MOLEM10601208EA 0 EUR InStock
MOLEM10601208
Bromopyruvate d'éthyle
Bromopyruvate d'éthyle


Formule: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Point d'ébullition: 98…100 °C (13 hPa)
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000204
Numéro CAS: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité