4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Fournisseur: Molekula
M10955409
MOLEM10955409EA 0 EUR InStock
MOLEM10955409
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
4,4'-Dimethoxytrityl chloride
Formule: C₂₁H₁₉ClO₂
Numéro MDL: MFCD00008409
Numéro CAS: 40615-36-9
EINECS: 255-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité