(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
Fournisseur: Molekula
M10995842
MOLEM10995842EA 0 EUR InStock
MOLEM10995842
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
(R)-(-)-1-Méthoxy-2-propanol
Formule: C₄H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632587
Numéro CAS: 4984-22-9
ONU: 3092
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité