Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide glutarique

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 1,5-Pentanedioic acid

M11019138
MOLEM11019138EA 0 EUR InStock
MOLEM11019138
Acide glutarique
Acide glutarique


Formule: C₅H₈O₄
MW: 132,12 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 98 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004410
Numéro CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité