Sulfate de guanidinium
Fournisseur: Molekula
M11055102
MOLEM11055102EA 0 EUR InStock
MOLEM11055102
Sulfate de guanidinium
Sulfate de guanidinium
Formule: C₂H₁₂N₆O₄S
MW: 216,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013115
Numéro CAS: 594-14-9
EINECS: 209-826-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité