Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
M11086183
MOLEM11086183EA 0 EUR InStock
MOLEM11086183
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité