Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlororésorcinol

Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1,3-diol, 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene

M11113179
MOLEM11113179EA 0 EUR InStock
MOLEM11113179
4-Chlororésorcinol
4-Chlororésorcinol


Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002273
Numéro CAS: 95-88-5
EINECS: 202-462-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité