4,4'-Diméthoxybenzile
Fournisseur: Molekula
M11542431
MOLEM11542431EA 0 EUR InStock
MOLEM11542431
4,4'-Diméthoxybenzile
4,4'-Diméthoxybenzile
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Point d'ébullition: 215…219 °C (3 mmHg)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008405
Numéro CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité