Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Isocinchomeronic acid, 2,5-Pyridinedicarboxylic acid
M11577982
MOLEM11577982EA 0 EUR InStock
MOLEM11577982
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Acide pyridine-2,5-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point d'ébullition: 357 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 236…237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006297
Numéro CAS: 100-26-5
EINECS: 202-834-2
Merck Index: 13,05177
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité