1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fournisseur: Molekula
M11947640
MOLEM11947640EA 0 EUR InStock
MOLEM11947640
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
7-Azaindole
Formule: C₇H₆N₂
Point d'ébullition: 384 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…106 °C
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité