5-Fluoroindoline-2,3-dione
Fournisseur: Molekula
Attention
M11960052
MOLEM11960052EA 0 EUR InStock
MOLEM11960052
5-Fluoroindoline-2,3-dione
5-Fluoroindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022795
Numéro CAS: 443-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité