Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Fournisseur: Molekula
Attention
M11977012
MOLEM11977012EA 0 EUR InStock
MOLEM11977012
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Chlorure de dodécyltrimethylammonium
Formule: C₁₅H₃₄ClN
Point de fusion: 248…249.5 °C
Numéro MDL: MFCD00041974
Numéro CAS: 112-00-5
EINECS: 203-927-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité