N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Fournisseur: Molekula
M12040448
MOLEM12040448EA 0 EUR InStock
MOLEM12040448
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Formule: C₆H₁₃NO₄
Point de fusion: 185…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité