2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Fournisseur: Molekula
M12065389
MOLEM12065389EA 0 EUR InStock
MOLEM12065389
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol]
Formule: C₁₁H₂₆N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00004689
Numéro CAS: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité