Indole-3-carboxylate de méthyle
Fournisseur: Molekula
M12121508
MOLEM12121508EA 0 EUR InStock
MOLEM12121508
Indole-3-carboxylate de méthyle
Indole-3-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00189407
Numéro CAS: 942-24-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité