Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dimethylarsinique

Fournisseur: Molekula
Danger

M12133684
MOLEM12133684EA 0 EUR InStock
MOLEM12133684
Acide dimethylarsinique
Acide dimethylarsinique


Formule: (CH₃)₂As(O)OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002095
Numéro CAS: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
ONU: 1572
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité