Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phénylpyridine

Fournisseur: Molekula
Attention

M12155905
MOLEM12155905EA 0 EUR InStock
MOLEM12155905
2-Phénylpyridine
2-Phénylpyridine


Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 269…270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1.623 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité