Acide L(+)-glutamique
Fournisseur: Molekula
M12307248
MOLEM12307248EA 0 EUR InStock
MOLEM12307248
Acide L(+)-glutamique
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité