Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dichloropyridazine

Fournisseur: Molekula
Attention

M12760409
MOLEM12760409EA 0 EUR InStock
MOLEM12760409
3,6-Dichloropyridazine
3,6-Dichloropyridazine


Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 89…91 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006466
Numéro CAS: 141-30-0
EINECS: 205-478-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité