2-Bromo-5-méthylpyridine
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-picoline
M12766215
MOLEM12766215EA 0 EUR InStock
MOLEM12766215
2-Bromo-5-méthylpyridine
2-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 152,5 °C
Numéro MDL: MFCD00209553
Numéro CAS: 3510-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité