Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chenodesoxycholique

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid

M12880226
MOLEM12880226EA 0 EUR InStock
MOLEM12880226
Acide chenodesoxycholique
Acide chenodesoxycholique


Formule: C₂₄H₄₀O₄
MW: 392,58 g/mol
Point de fusion: 164.85…165.85 °C
Densité: 1.162 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064142
Numéro CAS: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité