2,7-Dinitro-9-fluorènone
Fournisseur: Molekula
M12944437
MOLEM12944437EA 0 EUR InStock
MOLEM12944437
2,7-Dinitro-9-fluorènone
2,7-Dinitro-9-fluorènone
Formule: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270,2 g/mol
Point de fusion: 296 °C
Numéro MDL: MFCD00001153
Numéro CAS: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité